Principaux documents
335541
Sigma-Aldrich
Dimethyltin dibromide
97%
Synonyme(s) :
Dibromodimethyltin
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SnBr2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Pf
75-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Sn](C)(Br)Br
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges