Documents
8.08706
Sigma-Aldrich
Tetramethyltin
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetramethyltin, Tetramethylstannane, Tin tetramethyl
About This Item
Formule linéaire :
Sn(CH3)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
209-833-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
74-75 °C/1013 hPa
Pf
-54 °C
Température de transition
flash point -12 °C
Densité
1.29 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/4CH3.Sn/h4*1H3;
Clé InChI
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.285 - 1.300
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup