Documents
332259
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-β-methylcinnamate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(CH3)=CHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
Point d'ébullition
142-144 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(C(=O)OCC)=C(\C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-3-14-12(13)9-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h4-9H,3H2,1-2H3/b10-9+
Clé InChI
BSXHSWOMMFBMLL-MDZDMXLPSA-N
Application
Ethyl trans-β-methylcinnamate was used in diastereoselective synthesis of ethyl (E)-3-methyl-3-phenylglycidate (strawberry flavoring agent).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Diastereoselective Synthesis of a Strawberry Flavoring Agent by Epoxidation of Ethyl trand-beta-Methylcinnamate.
Gayle JP, et al.
Journal of Chemical Education, 79(1), 96-96 (2002)