331228
Anisole-(methyl-d3)
99 atom % D
Synonyme(s) :
Methoxy-d3-benzene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
5.25 mmHg ( 50 °C)
Pureté isotopique
99 atom % D
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5164 (lit.)
Point d'ébullition
154 °C (lit.)
Pf
-37 °C (lit.)
Densité
1.023 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3
Clé InChI
RDOXTESZEPMUJZ-FIBGUPNXSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup