Principaux documents
324485
Sigma-Aldrich
Dichloromethyldiisopropoxyborane
97%
Synonyme(s) :
(Dichloromethyl)diisopropoxyborane, Diisopropyl (dichloromethyl)boronate, Diisopropyl dichloromethaneboronate
About This Item
Formule linéaire :
Cl2CHB[OCH(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Densité
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)OB(OC(C)C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C7H15BCl2O2/c1-5(2)11-8(7(9)10)12-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
XHOSKSMGPJTTSE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Formation of carbon-carbon and carbon-heteroatom bonds
  • Solid phase synthesis of aminoboronic acids as potent inhibitors of the hepatitis C virus NS3 proteinase
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Organometallics, 5, 1465-1465 (1986)