Principaux documents
309788
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
98%
Synonyme(s) :
(R)-5-Oxoproline ethyl ester, D-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid ethyl ester, D-Pyroglutamic acid ethyl ester, Ethyl 5-oxo-D-proline, Ethyl pyroglutamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Beilstein:
82622
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Activité optique
[α]/D −4.0±1°, c = 10 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
pb
176 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
49-53 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Clé InChI
QYJOOVQLTTVTJY-RXMQYKEDSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable