308951
Ethyl thiocyanate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl rhodanide
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
pb
145 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thiocyanate
thioether
Chaîne SMILES
CCSC#N
InChI
1S/C3H5NS/c1-2-5-3-4/h2H2,1H3
Clé InChI
WFCLYEAZTHWNEH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup