Principaux documents
308684
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetic acid, anhydride with trifluoromethanesulfonic acid
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Trifluoroacetic trifluoromethanesulfonic anhydride, Trifluoroacetyl triflate
5 G
183.00 CHF
183.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
183.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CF3SO3COCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
183.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Pression de vapeur
400 mmHg ( 21.1 °C)
Essai
90%
Forme
liquid
pb
62-63 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
triflate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O4S/c4-2(5,6)1(10)13-14(11,12)3(7,8)9
Clé InChI
FWJGTOABGBFQNT-UHFFFAOYSA-N
Application
Trifluoroacetic acid, anhydride with trifluoromethanesulfonic acid may be used in chemical synthesis studies.
À utiliser avec
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4156-4156 (1987)