Principaux documents
308463
Sigma-Aldrich
Telluric acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
H6TeO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97.5-102.5%
98%
Chaîne SMILES 
O[Te](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H6O6Te/c1-7(2,3,4,5)6/h1-6H
Clé InChI
FXADMRZICBQPQY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Telluric acids exist in both cubic and monoclinic crystalline forms.1 It may be prepared by treating tellurium and tellurous acid with strong oxidants.[1]
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wiberg E and Wiberg N
Inorganic Chemistry null