Documents
308137
Sigma-Aldrich
N-Methylpropylamine
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.394 (lit.)
Point d'ébullition
61-63 °C (lit.)
Densité
0.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCNC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4-5-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The NMR spectra of N-methylpropylamine coordinated to the paramagnetic 11-tungstocobalto(II)silicate anion (SiW11Co) in dimethylsulfoxide-d6 was studied.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-25.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Les clients ont également consulté
H NMR spectra of some amines coordinated to the paramagnetic polyoxometalate,[SiW 11 Co II O 39] 6
Bull. Korean Chem. Soc., 20, 1145-1148 null
Jyrki Viidanoja
Journal of chromatography. A, 1480, 106-111 (2016-12-21)
A new liquid chromatography-electrospray ionization-tandem Mass Spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed for the determination of more than 20 C1-C6 alkyl and alkanolamines in aqueous matrices. The method employs Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Multiple Reaction Monitoring (HILIC-MRM) with a ZIC-pHILIC column