Principaux documents
307084
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-1-butanol
98%
5 G
26.30 CHF
26.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
26.30 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(NH2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.14
Beilstein:
1718929
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
26.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]19/D −10°, neat
Pureté optique
ee: 96% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.452
pb
172-174 °C (lit.)
Pf
−2 °C (lit.)
Densité
0.943 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
JCBPETKZIGVZRE-SCSAIBSYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Datong Wu et al.
The Analyst, 145(9), 3395-3400 (2020-04-03)
Here, ionized chiral carbon dots, (S,S)-C-dots-1 (λex = 430 nm, λem = 480 nm), were synthesized via a facile route with relatively high quantum yield (∼24.4%) and used as a fluorescent chiral sensor. One of the advantages of the synthetic
Rym Hassani et al.
Chemico-biological interactions, 217, 41-48 (2014-04-15)
This paper describes the synthesis of new enantiomerically pure 2-cyanoethyl-oxazolines in one step starting from a wide range of amino alcohols and 4-ethoxy-4-iminobutanenitrile with high to good yields (73-96%) via an appropriate procedure which can be used for a selective