Principaux documents
303828
Sigma-Aldrich
Ethylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Synonyme(s) :
Chloroethylmagnesium
100 ML
52.10 CHF
800 ML
355.00 CHF
52.10 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
52.10 CHF
800 ML
355.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.82
Beilstein:
3647886
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
52.10 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
2.0 M in THF
Densité
0.978 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC[Mg]Cl
InChI
1S/C2H5.ClH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
Application
Ethylmagnesium chloride solution can be used:
  • In Cp2ZrCl2 catalyzed ethylcarboxylation of alkenes using carbon dioxide to corresponding carboxylic acids.[1]
  • In the preparation of cyclobutylmagnesium carbenoids by reacting with 1-chlorocyclobutyl p-tolyl sulfoxides.[2]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zirconocene-catalyzed sequential ethylcarboxylation of alkenes using ethylmagnesium chloride and carbon dioxide
Shao P, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51(30), 6640-6642 (2015)
Cyclobutylmagnesium Carbenoids: Generation from 1-Chlorocyclobutyl p-Tolyl Sulfoxides with Ethylmagnesium Chloride, Properties, and Some Synthetic Uses
Satoh T, et al.
Synlett, 2010(02), 286-290 (2010)