616303
L-Glutamine-2,3,3,4,4-d5
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(C(N)=O)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3D
Clé InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-NKXUJHECSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable