Principaux documents
299987
Sigma-Aldrich
Fluorene-4-carboxylic acid
technical grade, 90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
90%
Pf
179-182 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc2Cc3ccccc3-c12
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)12-7-3-5-10-8-9-4-1-2-6-11(9)13(10)12/h1-7H,8H2,(H,15,16)
Clé InChI
WJNBLUOXTBTGMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The structures of two phases of fluorene-4-carboxylic acid from room-temperature growths were studied.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A C Blackburn et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 52 ( Pt 6), 1482-1486 (1996-06-15)
The structures of two phases of fluorene-4-carboxylic acid, C14H10O2, from room-temperature growths have been determined. In the alpha phase, O-H...O hydrogen bonding occurs via cyclic dimers about a center of symmetry; in the beta phase, cyclic dimers with O-H...O hydrogen