Documents
297917
Sigma-Aldrich
Methyl 2,2-dichloro-2-methoxyacetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C(OCH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
179-181 °C (lit.)
Densité
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(Cl)(Cl)OC
InChI
1S/C4H6Cl2O3/c1-8-3(7)4(5,6)9-2/h1-2H3
Clé InChI
FWIGIASHGJFYOL-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 2,2-dichloro-2-methoxyacetate was used in the preparation of methyl (Z)-α-methoxyacrylates via stereospecific two-carbon homologation of aldehydes under Barbier conditions.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Stereoselective synthesis of methyl (Z)-a-methoxyacrylates via two-carbon homologation of aldehydes.
Baati R, et al.
Tetrahedron Letters, 50(4), 402-405 (2009)