Principaux documents
292427
Sigma-Aldrich
α-D-Glucopyranosyl bromide tetrabenzoate
5 G
334.00 CHF
334.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
334.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H27BrO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
659.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
334.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +125°, c = 1 in chloroform
Pf
128-131 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[C@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C34H27BrO9/c35-30-29(44-34(39)25-19-11-4-12-20-25)28(43-33(38)24-17-9-3-10-18-24)27(42-32(37)23-15-7-2-8-16-23)26(41-30)21-40-31(36)22-13-5-1-6-14-22/h1-20,26-30H,21H2/t26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
Clé InChI
WISFGQOOKBVKPD-RLXMVLCYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable