136816
2-Methyl-3-buten-2-ol
98%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylallyl alcohol, 3-Hydroxy-3-methyl-1-butene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
51 mmHg ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
Point d'ébullition
98-99 °C (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(O)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-4-5(2,3)6/h4,6H,1H2,2-3H3
Clé InChI
HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup