291587
Sodium amide
50 wt. % suspension in toluene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
50 wt. % suspension in toluene
Point d'ébullition
400 °C (lit.)
Pf
210 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N[Na]
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
Clé InChI
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Synthesis of allylic amines and amides
Synthesis of antibacterials
Aggregative activation and heterocyclic chemistry
Phenylation with diphenyliodonium chloride
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter