Key Documents
291471
Sigma-Aldrich
3,4-Difluoroanisole
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Densité
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H6F2O/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup