Principaux documents
28623
Sigma-Aldrich
4-(Heptadecafluorooctyl)aniline
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
4-(Perfluorooctyl)aniline
10 G
308.00 CHF
308.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
308.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H6F17N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
308.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
solid
Pf
42-47 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
NC1=CC=C(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(F)F)F)F)F)F)F)F)F)C=C1
InChI
1S/C14H6F17N/c15-7(16,5-1-3-6(32)4-2-5)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)13(27,28)14(29,30)31/h1-4H,32H2
Clé InChI
ZQTZVMUNYIDMJV-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Heptadecafluorooctyl)aniline was used in the synthesis of fluorous (S)-pyrrolidine-thiourea bifunctional organocatalyst[1].
Autres remarques
Building block for introducing a 4-perfluoroalkylaryl moiety[2][3][4]
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
M. Matsui et al.
Liq. Cryst., 21, 669-669 (1996)
D. Crich et al.
Tetrahedron, 55, 14261-14261 (1999)
N. Yoshino et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 65, 2141-2141 (1992)
Liang Wang et al.
Synlett : accounts and rapid communications in synthetic organic chemistry, 3(2010), 433-436 (2010-08-19)
A novel fluorous (S)-pyrrolidine-thiourea bifunctional organocatalyst is prepared. The catalyst shows good activity and enantioselectivity for direct α-chlorination of aldehydes using N-chlorosuccinimide (NCS) as the chlorine source. It can be recovered from the reaction mixture by fluorous solid-phase extraction with