Principaux documents
370525
Sigma-Aldrich
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane
96%
Synonyme(s) :
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluoro-10-iododecane, 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decyl iodide
25 G
127.00 CHF
127.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
127.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CF2)7CH2CH2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
574.02
Beilstein:
1894667
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
127.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Pf
54-58 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C10H4F17I/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2
Clé InChI
XVKJSLBVVRCOIT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane was identified as Persistent Organic Pollutant (POP) and was listed as high-production-volume chemical (HPVC).
Application
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane may be used in the preparation of 2,2′-bipyridines featuring fluorinated alkyl groups.[1]
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Fluorous modification of 2, 2'-bipyridine.
Bennett BL, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 127(1), 140-145 (2006)