Principaux documents
28255
Sigma-Aldrich
(+)-Cuparene
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-1-(p-Tolyl)-1,2,2-trimethylcyclopentane
1 ML
530.00 CHF
530.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
530.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.34
Beilstein:
2326949
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
530.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +64±2°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.523
pb
275 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)[C@]2(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C15H22/c1-12-6-8-13(9-7-12)15(4)11-5-10-14(15,2)3/h6-9H,5,10-11H2,1-4H3/t15-/m0/s1
Clé InChI
SLKPBCXNFNIJSV-HNNXBMFYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
María Peñuelas et al.
The Plant cell, 31(10), 2491-2509 (2019-08-09)
The lipid-derived phytohormone jasmonoyl-isoleucine regulates plant immunity, growth and development in vascular plants by activating genome-wide transcriptional reprogramming. In Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), this process is largely orchestrated by the master regulator MYC2 and related transcription factors (TFs). However, the TFs