27497
Tributyl citrate
≥97.0%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid tributyl ester, Tri-n-butyl citrate
Niveau de qualité
Essai
≥97.0%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.445
Densité
1.043 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3
Clé InChI
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves