Principaux documents
27455
Sigma-Aldrich
(±)-Potassium citramalate monohydrate
≥95.0% (NT)
Synonyme(s) :
(±)-2-Hydroxy-2-methylsuccinic acid dipotassium salt, (±)-2-Methylmalic acid dipotassium salt, (±)-Citramalic acid dipotassium salt
1 G
143.00 CHF
143.00 CHF
Date d'expédition estimée le07 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
143.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
KOOCCH2C(OH)(CH3)COOK · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
143.00 CHF
Date d'expédition estimée le07 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (NT)
Forme
solid
Chaîne SMILES 
O.[K+].[K+].CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O5.2K.H2O/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7;;;/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
QYWXEUYISHLCOP-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium citramalate monohydrate may be used in chemical synthesis studies.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Metodi Dimitrov Metodiev et al.
Journal of medical genetics, 51(12), 834-838 (2014-10-30)
Inherited optic neuropathy has been ascribed to mutations in mitochondrial fusion/fission dynamics genes, nuclear and mitochondrial DNA-encoded respiratory enzyme genes or nuclear genes of poorly known mitochondrial function. However, the disease causing gene remains unknown in many families. We used