Documents
8.01417
Sigma-Aldrich
1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H8N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
219-956-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
245 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.9 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Pf
125 °C (decomposes)
Solubilité
3.3 g/L
Densité
1.56 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
Clé InChI
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • The chemistry of aminoguanidine derivatives – preparation, crystal structure, thermal properties, and molecular docking studies of aminoguanidinium salts: Explores the preparation and properties of aminoguanidine derivatives, highlighting the versatility of aminoguanidinium salts in various chemical contexts (R Selvakumar et al., 2015).
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to off white
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable