Principaux documents
273112
Sigma-Aldrich
(1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
99%
Synonyme(s) :
(1R,E)-(+)-2,3-Bornanedione 3-oxime, anti-(1R)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.23
Beilstein:
3200377
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +200°, c = 1 in ethanol
Pf
153-156 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
oxime
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)\C1=N/O)C2(C)C
InChI
1S/C10H15NO2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11-13/h6,13H,4-5H2,1-3H3/b11-7-/t6-,10+/m1/s1
Clé InChI
YRNPDSREMSMKIY-HAKKTOSXSA-N
Application
(1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime can be used to prepare chiral camphor-oxazoline auxiliary, which is used to blend diastereoselectivity and isomer separability for the efficient synthesis of bicuculline, egenine, corlumine, and corytensine.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
1-Magnesiotetrahydroisoquinolyloxazolines as Chiral Nucleophiles in Stereoselective Additions to Aldehydes: Auxiliary Optimization, Asymmetric Synthesis of (+)-Corlumine,(+)-Bicuculline,(+)-Egenine, and (+)-Corytensine, and Preliminary 13C NMR Studies of 1-Lithio-and 1-Magnesiotetrahydroisoquinolyloxazolines
Gawley RE and Z Pingsheng
The Journal of Organic Chemistry, 61(23), 8103- 8112 (1996)