271993
2,5-Dibromo-6-isopropyl-3-methyl-1,4-benzoquinone
Synonyme(s) :
2,5-Dibromo-3-methyl-6-isopropyl-p-benzoquinone, Dibromothymoquinone
Forme
powder, crystals or chunks
Niveau de qualité
Pf
70-72 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)C1=C(Br)C(=O)C(C)=C(Br)C1=O
InChI
1S/C10H10Br2O2/c1-4(2)6-8(12)9(13)5(3)7(11)10(6)14/h4H,1-3H3
Clé InChI
GHHZELQYJPWSMG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable