248010
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
pb
159-160 °C (lit.)
Densité
1.622 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1nc(F)c(Cl)c(F)c1Cl
InChI
1S/C5Cl2F3N/c6-1-3(8)2(7)5(10)11-4(1)9
Clé InChI
PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter