Principaux documents
247774
Sigma-Aldrich
trans-p-Menth-6-ene-2,8-diol
99%
Synonyme(s) :
trans-sobrerol
10 G
263.00 CHF
263.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
263.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
263.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
solid
pb
270-271 °C (lit.)
Pf
130-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=CC[C@@H](C[C@H]1O)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O2/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)10(2,3)12/h4,8-9,11-12H,5-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
OMDMTHRBGUBUCO-DTWKUNHWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable