247065
(S)-cis-Verbenol
95%
Synonyme(s) :
(1S,2S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −9° in chloroform
[α]20/D +10° in ethanol
Pureté optique
ee: ≥50% (GLC)
Pf
62-65 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC1=C[C@H](O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-9,11H,5H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
Clé InChI
WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable