Principaux documents
246867
Sigma-Aldrich
2-Cyclopentylphenol
technical grade, 95%
1 G
79.80 CHF
79.80 CHF
Date d'expédition estimée le27 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
79.80 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C5H9C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
79.80 CHF
Date d'expédition estimée le27 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Essai
95%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.555 (lit.)
pb
148-150 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
34-35 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1C2CCCC2
InChI
1S/C11H14O/c12-11-8-4-3-7-10(11)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9,12H,1-2,5-6H2
Clé InChI
JHEKSKQMOBLXQS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Application
2-Cyclopentylphenol has been used in the synthesis of:
  • optically active (S)-penbutolol (antihypertensive drug) via Sharpless asymmetric dihydroxylation[1]
  • (S)-1-(2,3-epoxypropoxy)-2-chloro-5-methyl-benzene[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Petra Doze et al.
Neurochemistry international, 40(2), 145-155 (2001-12-12)
Five potent, lipophilic beta-adrenoceptor antagonists (carvedilol, pindolol, toliprolol and fluorinated analogs of bupranolol and penbutolol) were labeled with either carbon-11 or fluorine-18 and evaluated for cerebral beta-adrenoceptor imaging in experimental animals. The standard radioligand for autoradiography of beta-adrenoceptors, [125I]-iodocyanopindolol, was
Regioselective alkylation of phenol with cyclopentanol over montmorillonite K10: An efficient synthesis of 1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1, 1-dimethylethyl) amino] propan-2-ol {(S)-penbutolol}.
Phukan P and Sudalai A.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 20, 3015-3018 (1999)