Principaux documents
235598
Sigma-Aldrich
4-Amino-1,8-naphthalic anhydride
95%
1 G
295.00 CHF
295.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
295.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
295.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
powder
Impuretés
1-2% DMF
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H7NO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H,13H2
Clé InChI
QIXHMCMCFSNKOG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges