463310
3,3′,4,4′-Biphenyltetracarboxylic dianhydride
97%
Synonyme(s) :
s-BPDA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
299-305 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)-c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C16H6O6/c17-13-9-3-1-7(5-11(9)15(19)21-13)8-2-4-10-12(6-8)16(20)22-14(10)18/h1-6H
Clé InChI
WKDNYTOXBCRNPV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable