233242
5-Fluoro-2-nitrophenol
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
34-37 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cc(F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4FNO3/c7-4-1-2-5(8(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H
Clé InChI
QQURWFRNETXFTN-UHFFFAOYSA-N
Application
- total synthesis of the (+/−)-CC-1065 CPI subunit
- synthesis of 2-(7-fluoro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-isoindoline-1,3-diones
- 7-substituted 2H-1,4-benzoxazin-3-(4H)-ones, possessing therapeutic potential as inhibitors of angiogenesis
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup