233161
3′-(Trifluoromethyl)acetophenone
99%
Synonyme(s) :
3-Acetylbenzotrifluoride
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4611 (lit.)
pb
198-200 °C (lit.)
Densité
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-3-2-4-8(5-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
ABXGMGUHGLQMAW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter