A41801
3-(Trifluoromethyl)aniline
≥99%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine, 3-Aminobenzotrifluoride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.3 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.480 (lit.)
Point d'ébullition
187 °C (lit.)
Pf
5-6 °C (lit.)
Densité
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
Clé InChI
VIUDTWATMPPKEL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup