Principaux documents
232815
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
96%
Synonyme(s) :
2,4-Dihydroxybenzoic ethanolamide
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C6H3CONHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Pf
163-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCNC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H11NO4/c11-4-3-10-9(14)7-2-1-6(12)5-8(7)13/h1-2,5,11-13H,3-4H2,(H,10,14)
Clé InChI
HHSJOVPBCHTADG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable