229644
Gallium(III) nitrate hydrate
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gallium trinitrate hydrate, Hydrated gallium nitrate
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gallium
Impuretés
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Pf
110 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O.[Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Clé InChI
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges