Principaux documents
227226
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
98%
Synonyme(s) :
(1,3-Butadien-1-yloxy)trimethylsilane, (1,3-Butadienyloxy)trimethylsilane, (Butadienyloxy)trimethylsilane, 1-(Trimethylsiloxy)butadiene, 1-[(Trimethylsilyl)oxy]-1,3-butadiene, 1-[(Trimethylsilyl)oxy]butadiene
10 G
171.00 CHF
50 G
527.00 CHF
171.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
171.00 CHF
50 G
527.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiOCH=CHCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.27
Beilstein:
1902024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
171.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
pb
131 °C (lit.)
Densité
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)O\C=C\C=C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-5-6-7-8-9(2,3)4/h5-7H,1H2,2-4H3/b7-6+
Clé InChI
UQGOYQLRRBTVFM-VOTSOKGWSA-N
Description générale
Mechanism of Diels-Alder reaction between 1-(trimethylsiloxy)-1,3-butadiene and 4,6-dinitrobenzofuroxan has been studied using state-of-the-art computational methods[1].
Application
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene is commonly employed as diene in the Diels-Alder reaction.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Mats Linder et al.
Organic letters, 14(1), 118-121 (2011-12-01)
The stepwise Diels-Alder reaction between 1-trimethylsiloxy-1,3-butadiene and 4,6-dinitrobenzofuroxan is explored using state-of-the-art computational methods. The results support a stepwise mechanism via a persistent intermediate, however, not the one previously reported (Lakhdar et al., Chem. Eur. J.2007, 16, 5681) but a