Principaux documents
225282
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1-indanone-3-acetic acid
technical grade
Synonyme(s) :
6-Methoxy-3-oxo-1-indanacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Forme
powder
Pf
139-144 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 5%, clear, yellow-brown
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ketone
Chaîne SMILES 
COc1ccc2C(=O)CC(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H12O4/c1-16-8-2-3-9-10(6-8)7(4-11(9)13)5-12(14)15/h2-3,6-7H,4-5H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
QOTZOFGBBCMWEP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The 5-methoxy-1-indanone-3-acetic acid derivatives are potent inhibitors of chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
R T Lum et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(3), 209-214 (1999-01-01)
Potent inhibitors of the 20S proteasome that contain a novel indanone head group coupled to di and tripeptides are described. These compounds are the first proteasome inhibitors have demonstrated high selectivity for the chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome.