Principaux documents
217239
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) nitrate tetrahydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Yttrium trinitrate tetrahydrate, Yttrium(3+) trinitrate tetrahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Y(NO3)3 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.98
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Y+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.4H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;/h;;;4*1H2;/q3*-1;;;;;+3
Clé InChI
XRKAJAPEZSHSLG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Source of yttrium used to make yttrium-based surfactant mesophases which are promising as adsorbing agents as well as for optically functional species.[1]
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Mitsunori Yada et al.
Inorganic chemistry, 37(25), 6470-6475 (2001-10-24)
The layered and hexagonal yttrium-based surfactant mesophases templated by anionic surfactant (C(n)()H(2)(n)()(+1)OSO(3)(-) and C(n)()H(2)(n)()(+1)SO(3)(-)) assemblies were synthesized by the homogeneous precipitation method using urea. The layered mesophase is formed of a layered but curving or bending microstructure and transformed into
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.