Principaux documents
215562
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-butene, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=C(Br)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.00
Beilstein:
1733329
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
82-90 °C/740 mmHg (lit.)
Densité
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C=C(/C)Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Application
2-Bromo-2-butene was used in the synthesis of substituted catechol derivatives[1] and mono-annelated benzenes[2].
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
33.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
A new process for the regiocontrolled synthesis of substituted catechols and other 1, 2-dioxygenated aromatics: conjugate addition of vinyl-, aryl-, and heteroarylcopper reagents to cyclobutenediones followed by thermal rearrangement.
Gurski A and Liebskind LS.
Journal of the American Chemical Society, 115(14), 6101-6108 (1993)
Novel synthesis and structures of tris-annelated benzene donors for the electron-density elucidation of the classical Mills-Nixon effect.
Rathore R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(24), 6012-6018 (1998)