Principaux documents
209503
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-DL-α-phenylglycine
98%
Synonyme(s) :
(2-Fluorophenyl)glycine, 2-Fluoro-DL-phenylglycine, alpha-amino-2-fluorobenzeneacetic acid
10 G
343.00 CHF
343.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
343.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.15
Beilstein:
3031716
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
343.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
290 °C (subl.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NC(C(O)=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H8FNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
CGNMJIBUVDGMIY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable