Principaux documents
197920
Sigma-Aldrich
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]pyrrolidine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.557 (lit.)
pb
138-140 °C/1.2 mmHg (lit.)
Densité
1.304 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(OCCN2CCCC2)cc1
InChI
1S/C12H16BrNO/c13-11-3-5-12(6-4-11)15-10-9-14-7-1-2-8-14/h3-6H,1-2,7-10H2
Clé InChI
YDWKSSWZGXRQET-UHFFFAOYSA-N
Application
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]pyrrolidine was used in the synthesis of 4-OCH2CH2 -pyrrolidine[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chuansheng Niu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(20), 5829-5832 (2009-09-19)
A series of 5-vinyl-3-pyridinecarbonitriles were synthesized and evaluated as PKCtheta inhibitors. The systematic optimization of 4-[(4-methyl-1H-indol-5-yl)amino]-5-[(E)-2-phenylvinyl]-3-pyridinecarbonitrile 3 resulted in the identification of compound 23e as a potent PKCtheta inhibitor with good selectivity over PKCdelta.