196843
1,2,4-Trifluorobenzene
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
pb
88 °C/759 mmHg (lit.)
Densité
1.264 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H3F3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clé InChI
PEBWOGPSYUIOBP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup