Principaux documents
193844
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenethyl alcohol
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.551 (lit.)
pb
84-85 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Clé InChI
IWNHTCBFRSCBQK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chlorophenethyl alcohol may be used in the chemical synthesis of amines.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves