394521
3-Bromophenethyl alcohol
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5732 (lit.)
Point d'ébullition
107-110 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.478 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5H2
Clé InChI
PTTFLKHCSZSFOL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves