Principaux documents
187844
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
98%
Synonyme(s) :
1-Bromo-3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H19Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.18
Beilstein:
1927514
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
pb
201 °C (lit.)
Densité
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Br)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
Clé InChI
QUCXLVDIVQWYJR-CDECOKDKSA-N
Application
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane was used in the one pot synthesis of 1,3-dicarbonyl adamantanes[1]. It was also used in the synthesis of 3,5-dimethyladamantan-1-ol[2].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
The first one-pot synthesis of 1, 3-dicarbonyl adamantanes from 1-bromoadamantanes.
Akhrem IS, et al.
Mendeleev Communications, 21(5), 259-261 (2011)
Synthesis of 3, 5-dimethyladamantan-1-ol by reaction of 1, 3-dimethyladamantane with bromotrichloromethane and water in the presence of manganese complexes.
Khusnutdinov RI, et al.
Russ. J. Org. Chem., 50(1), 25-28 (2014)