175900
o-Xylene-d10
99 atom % D
Synonyme(s) :
1,2-Dimethylbenzene-d10
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
GC/MS: suitable
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.5016 (lit.)
pb
142 °C (lit.)
Pf
-25 °C (lit.)
Densité
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
CTQNGGLPUBDAKN-ZGYYUIRESA-N
Catégories apparentées
Description générale
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup