Solvants pour la RMN
La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique analytique puissante qui permet d'étudier la structure et les propriétés des molécules. Dans une expérience de RMN, le choix du solvant est crucial, car ce dernier peut affecter les déplacements chimiques et l'intensité des pics observés sur le spectre. En RMN, les pics du solvant apparaissent à des déplacements chimiques supérieurs à ceux des analytes présents.
Ressources apparentées
- NMR Deuterated Solvent Properties Reference Chart
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Solvants de RMN deutérés
Les expériences de RMN sont généralement menées avec des solvants deutérés contenant du tétraméthylsilane (TMS) en guise d'étalon de référence. Dans les solvants deutérés, les protons sont remplacés par du deutérium, qui présente une résolution bien plus faible sur le spectre de RMN. C'est la raison pour laquelle les solvants deutérés ne génèrent aucun signal de RMN dans la région spectrale de l'analyte. Cette caractéristique permet une meilleure résolution et facilite l'interprétation du spectre.
L'utilisation de solvants deutérés en spectroscopie RMN est essentielle pour éviter les interférences dues aux signaux propres au solvant. Les solvants deutérés contiennent des atomes de deutérium à la place des atomes d'hydrogène. Comme le deutérium possède un spin nucléaire (spin-1) différent de celui de l'hydrogène (spin-1/2), les signaux provenant des solvants deutérés apparaissent dans une zone distincte du spectre de RMN, connue sous le nom de pic du solvant ou "lock peak".
Chloroforme deutéré (CDCl₃)
CDCl3 est le solvant le plus utilisé en RMN du proton en raison de sa capacité à dissoudre de nombreux composés organiques et de sa facilité de récupération par simple évaporation à l'issue de l'analyse. Son déplacement chimique est généralement observé autour de 7,26 ppm lorsque l'étalon interne est du tétraméthylsilane (TMS).
Diméthylsulfoxyde deutéré (DMSO-d₆)
Le DMSO-d6 sert de solvant de RMN pour les peptides, les protéines, les glucides (notamment les monosaccharides, les oligosaccharides et les polysaccharides complexes), les acides nucléiques, les lipides et autres métabolites. Son déplacement chimique se trouve typiquement autour de 2,5 ppm.
Méthanol deutéré (CD₃OD)
Le méthanol deutéré, avec divers niveaux de deutération, est aussi utilisé en spectroscopie RMN en fonction des besoins spécifiques de l'expérience.
Eau deutérée (D₂O)
L'eau deutérée est particulièrement utile dans les expériences de RMN visant à étudier les échanges de protons ou les processus cinétiques impliquant des atomes d'hydrogène au sein de l'échantillon.
Acétone deutérée (acétone-d6)
L'acétone deutérée convient aussi bien à la RMN du proton (1H) qu'à la RMN du carbone (13C). Elle donne des résonances distinctes pour les noyaux de proton et les noyaux de carbone, ce qui permet d'analyser les déplacements chimiques et les modes de couplage des différents groupements fonctionnels au sein des molécules organiques.
Tétrahydrofurane-d8 (THF-d8)
Le tétrahydrofurane deutéré est souvent utilisé comme solvant de RMN pour les échantillons sensibles aux protons résiduels présents dans les solvants deutérés.